Documentos
T121576
2-METHOXY-4-(2-((4-METHOXYANILINO)(OXO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C24H21N3O6
Número CAS:
Peso molecular:
447.451
Número MDL:
Outras notas