Documentos
T116947
N-(2,4-DIFLUOROPHENYL)-3-(5-(2-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)-2-FURYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H14F5NO2
Número CAS:
Peso molecular:
395.332
Número MDL:
Outras notas