Documentos
T105317
3-(3-CHLORO-4-METHOXYPHENYL)-N-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H15ClF3NO2
Número CAS:
Peso molecular:
357.763
Número MDL:
Outras notas