Documentos
T102806
3-(5-(4-CHLOROPHENYL)-2-FURYL)-N-(2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H21ClN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
320.822
Número MDL:
Outras notas