Documentos
T100595
2-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-4-(2-METHYL-1-PIPERIDINYL)QUINOLINE HYDROBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C25H31BrN2
Número CAS:
Peso molecular:
439.443
Número MDL:
Outras notas