Documentos
T100110
4-METHYL-N-(4-(((4-METHYLPHENYL)SULFONYL)AMINO)PHENYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H20N2O4S2
Número CAS:
Peso molecular:
416.521
Número MDL:
Outras notas