Documentos Principais
SYNS711754
Synthware high vacuum 90 degree stopcock with hollow plug
bore size 4 mm, plug size 17.35/50
Sinônimo(s):
Synthware S711754
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 474,00
R$ 474,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 474,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
R$ 474,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware S711754
tamanho do furo
4 mm
Descrição geral
Precision ground with corresponding numbers on the barrel and plug. Lower vacuum chamber is evacuated via a separate 2 mm hole in the plug which is not in the line of flow.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)