Documentos Principais
SYNS531922
Synthware PTFE stopper with extraction nut
joint: ST/NS 19/22
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 114,00
R$ 114,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 114,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.51
R$ 114,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS19/22
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware S531922
Descrição geral
PTFE stopper has a Nylon extraction nut permitting easy removal of the stopper from the glass outer joint.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)