Documentos Principais
SYNM411004
Synthware all-glass vacuum/inert gas manifold with hollow high vacuum stopcocks
number of ports, 4, Hose Connections: Front-left-right, Rear-left-right
Sinônimo(s):
Synthware M411004, vacuum manifold, vacuum unit
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.759,00
R$ 2.759,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.759,00
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
R$ 2.759,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Características
number of ports 4
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware M411004
Descrição geral
With 4 mm double oblique, high vacuum hollow glass stopcocks precision ground with corresponding numbers on barrel and plug. Lower vacuum chambers on stopcock are evacuated with a separate hole in the plug in order to hold the plug in the stopcock barrels. Beams are 22 mm stopcocks is 75 mm center to center.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)