Documentos Principais
SYNM202404
Synthware vacuum manifold with high vacuum valves
number of ports, 4, Hose Connection: right
Sinônimo(s):
Synthware M202404, vacuum manifold, vacuum unit
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.290,00
R$ 2.290,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.290,00
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
R$ 2.290,00
Check Cart for Availability
Características
number of ports 4
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware M202404
Descrição geral
With a serrated hose connection(10 mm O.D.) at right hand side. Main tube is 22 mm O.D. and the distance between valves is 100 mm center to center.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)