Documentos Principais
SYNH101410
Synthware Hickman still head with cap, o-ring and PTFE-faced septum
joint: ST/NS 14/10
Sinônimo(s):
Synthware H101410, Hickman Distillation head
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 194,00
R$ 194,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 194,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
R$ 194,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/10
fabricante/nome comercial
H101410
Categorias relacionadas
Descrição geral
Synthware Hickman distillation head is designed for microscale fractional distillation. It is supplied with one compression cap, one Viton® O-ring and one PTFE - faced silicone rubber septum. Replacement accessories available.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)