Documentos Principais
SYNF904100
Synthware pear-shaped Schlenk flask with stopcock
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
Synthware F904100, modified Schlenk reaction flask
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 349,00
R$ 349,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 349,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
R$ 349,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F904100
capacidade
100 mL
Descrição geral
A suffix of G indicates a glass stopcock, H indicates a high-vacuum valve, no letter suffix indicates a PTFE Stopcock.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. Please provide the dimensions of the grind that the flask has
    1 answer
    1. The joint on this flask is a 24/40 joint.