Documentos Principais
SYNF891100
Synthware reaction tube with glass stopcock
100 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
Synthware F891100
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 311,00
R$ 311,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 311,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.51
R$ 311,00
Check Cart for Availability
Materiais
colorless tube
glass tube
Junta
joint: ST/NS14/20
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
Push fit
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech F891100
capacidade
100 mL
100 mL
Descrição geral
With an outer joint and 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)