Documentos Principais
SYNF794000
Synthware modified evaporation flask
capacity 1000 mL, neck joint: ST/NS 24/40
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 390,00
R$ 390,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 390,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
R$ 390,00
Check Cart for Availability
Materiais
glass flask
round bottom flask
Junta
joint: ST/NS neck24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F794000
capacidade
1000 mL
Descrição geral
Low profile design sits upright on bench and also provides for easy product access with a spatula. The unique flask shape is excellent for the controlled evaporation of foaming solvents such as toluene or xylene on a rotary evaporator
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)