Documentos Principais
SYNF669500
Synthware Erlenmeyer flask
capacity 500 mL, joint: ST/NS 29/42
Sinônimo(s):
Synthware F669500, glass conical flask
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 108,00
R$ 108,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 108,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
R$ 108,00
Check Cart for Availability
Materiais
flat bottom
glass flask
Junta
joint neck29/42
joint: ST/NS29/42
esterilidade
non-sterile
Características
without cap
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F669500
capacidade
500 mL
Descrição geral
With joint. Stopper is not supplied. All sizes including 1L flasks are hand-blown from tubing to ensure heavy and uniform wall.
Outras notas
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)