Documentos Principais
SYNF641960
Synthware pressure equalizing funnel with high vacuum valve
60 mL, joint: ST/NS 19/22, valve size 0-4 mm
Sinônimo(s):
Synthware F641960, addition funnel
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 687,00
R$ 687,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 687,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
R$ 687,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS19/22
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F641960
capacidade
60 mL
60 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
With PTFE extended tip valve for semi-needle valve adjustment.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)