Documentos Principais
SYNF641125
Synthware pressure equalizing funnel with high vacuum valve
125 mL, joint: ST/NS 14/20, valve size 0-4 mm
Sinônimo(s):
Synthware F671425, dropping funnel
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 672,00
R$ 672,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 672,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
R$ 672,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F641125
capacidade
125 mL
125 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
With PTFE extended tip valve for semi-needle valve adjustment.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)