Documentos Principais
SYNF621960
Synthware pressure equalizing addition funnel
60 mL, joint: ST/NS 19/20, stopcock: PTFE
Sinônimo(s):
Synthware F621960, dropping funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS19/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F621960
capacidade
60 mL
60 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
With 1:5 PTFE stopcock
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)