Documentos Principais
SYNF591050
Synthware three-neck round bottom flask
50 mL, joint: ST/NS 14/10
Sinônimo(s):
Synthware F591050, 3-neck flask
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 270,00
R$ 270,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 270,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
R$ 270,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
Materiais
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck
Junta
joint: ST/NS14/10
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F591050
capacidade
50 mL
50 mL
Descrição geral
Microscale, round bottom flask with three 14/10 outer ground joints externally threaded. For replacement caps, see RC112; for Viton® O-rings, see R014; for septa, see R1420.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)