Documentos Principais
SYNF484500
Synthware solvent transfer/storage flask
500 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-4 mm
Sinônimo(s):
Synthware F484500, Straus flask, receiver flask
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 449,00
R$ 449,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 449,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
R$ 449,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F484500
capacidade
500 mL
500 mL
tamanho da válvula
0-4 mm
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)