Documentos Principais
SYNF472925
Synthware Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and PTFE stopper
250 mL, top joint: ST/NS 29/42
Sinônimo(s):
Synthware F472925, glass separatory funnel
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 502,00
R$ 502,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 502,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
R$ 502,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS top29/42
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F472925
capacidade
250 mL
250 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Supplied with a Glass or PTFE stopper
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)