Documentos Principais
SYNF434100
Synthware three neck round bottom flask with angled side necks
100 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
Synthware F434100, 3-neck round flask
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 255,00
R$ 255,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 255,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
R$ 255,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck (angled side necks)
Junta
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F434100
capacidade
100 mL
100 mL
Descrição geral
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)