Documentos Principais
SYNF352440M
Synthware fritted filter tube with glass stopcocks
joint: ST/NS 24/40, disc O.D. 36 mm, porosity: medium
Sinônimo(s):
Synthware F352440M, Filter tubes with fritted disc
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 885,00
R$ 885,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 885,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
R$ 885,00
Check Cart for Availability
Materiais
colorless tube
glass tube
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F352440M
D.E. do disco
36 mm
Descrição geral
With two 2 mm glass stopcocks having constant pressure retention devices.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)