Documentos Principais
SYNF329225L
Synthware pear shaped flask
25 mL, joint: ST/NS 19/22
Sinônimo(s):
Synthware F329225L, pear shape glass flask
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 80,00
R$ 80,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 80,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
R$ 80,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Junta
joint: ST/NS19/22
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F329225L
capacidade
25 mL
25 mL
Descrição geral
Heavy wall design.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)