Documentos Principais
SYNF301250
Synthware single-neck round-bottom flask
250 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
Synthware F301250, glass round flask
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 96,00
R$ 96,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 96,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
R$ 96,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F301250
capacidade
250 mL
250 mL
Descrição geral
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)