Documentos Principais
SYNF222500
Synthware four neck round bottom flask with angled side necks
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 29/42, side joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
Synthware F222500, 4-neck reaction flask
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 554,00
R$ 554,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 554,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
R$ 554,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass flask
four-neck
round bottom
Junta
center joint: ST/NS29/42
side joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F222500
capacidade
500 mL
Descrição geral
Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)