SYND191420
Synthware™ distilling receiver with hose connection
joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
Synthware D191420, glass distilling receiver
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware D191420
Categorias relacionadas
Descrição geral
Cow-type design having three receivers spaced 40o apart. 105o angle between top outer joint and lower inner joints.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)