Documentos Principais
SYNC509180
Synthware Liebig condenser with 8 mm OD removable hose connections
joint: ST/NS 19/22, jacket L 180 mm
Sinônimo(s):
Synthware C509180, straight condenser
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 390,00
R$ 390,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 390,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
R$ 390,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS19/22
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C509180
camisa C
180 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Synthware Liebig condenser features a 180 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standard taper outer joint at the top (19/22) and a lower inner drip tip joint. Made from durable borosilicate glass.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)