Documentos Principais
SYNC366040C
Synthware chromatography column with PTFE stopcock and coarse frit
L 457 mm
Sinônimo(s):
Synthware C366040C, glass chromatograpy column
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C366040C
Comprimento
457 mm
adequação
suitable for chromatography
Descrição geral
With reinforced beaded top, coarse porosity fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)