Documentos Principais
SYNC201120
Synthware Liebig condenser with 8 mm OD hose connections
joint: ST/NS 14/20, jacket L 120 mm
Sinônimo(s):
Synthware C201120, Straight condenser
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 339,00
R$ 339,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 339,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
R$ 339,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C201120
camisa C
120 mm
Descrição geral
Synthware Liebig condenser features a 120 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standard taper outer joint at the top (14/20) and a lower inner drip tip joint. Made from durable borosilicate glass.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)