Documentos Principais
SYNC195264
Synthware chromatography column with with spherical joint and PTFE stopcock
joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 20.0 mm × 457 mm
Sinônimo(s):
Synthware C195264, glass chromatograpy column
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 485,00
R$ 485,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 485,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
R$ 485,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS35/20
grau
for chromatography
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C195264
D.I. × C
20.0 mm × 457 mm
adequação
suitable for chromatography
Categorias relacionadas
Descrição geral
Spherical joint used with pinch clamp makes quick and tight connection under pressure for flash chromatography. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)