Documentos Principais
SYNC101420
Synthware Vigreux distillation column
joint: ST/NS 14/20, L 120 mm
Sinônimo(s):
Synthware C101420, distilling column, fractional column
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 264,00
R$ 264,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 264,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
R$ 264,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C101420
Comprimento
120 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Column length is measured from the highest to lowest indent in the column.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)