Documentos Principais
SYNB300125X
Synthware gas washing bottle with fritted disc
125 mL, joint: ST/NS 45/50, Disc porosity XC
Sinônimo(s):
Synthware B300125X, Drechsel bottle, gas washing bottle
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 770,00
R$ 770,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 770,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.51
R$ 770,00
Check Cart for Availability
Materiais
clear bottle
cylindrical bottle
straight bottle
Junta
joint: ST/NS45/50
Características
cap
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware B300125X
Altura
290 mm
capacidade
125 mL
125 mL
Descrição geral
Gas washing bottle with standard taper 45/50 cap style stopper and fritted disc angled at 15° for even distribution of gas throughout absorbing material. Available with a coarse or extra coarse fritted disc. Order plastic clip separately. (not supplied)
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)