Documentos Principais
SYNA891922
Synthware distilling adapter with 105 degree bend
top joint: ST/NS 19/22, bottom joint: ST/NS 19/22
Sinônimo(s):
Synthware 891922, bent distillation adapter
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 164,00
R$ 164,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 164,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
R$ 164,00
Check Cart for Availability
Junta
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top19/22
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A891922
Categorias relacionadas
Descrição geral
With an inner drip joint at the bottom and an outer joint at the top.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)