Documentos Principais
SYNA872440
Synthware 75 degree angled drying tube
joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
Synthware A872440, glass drying tube, Drying tube 75° bent
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 159,00
R$ 159,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 159,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
R$ 159,00
Check Cart for Availability
Materiais
colorless tube
glass tube
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A872440
Descrição geral
Angled at 75° to avoid desiccant contact with reactions.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)