Documentos Principais
SYNA871922
Synthware 75 degree angled drying tube
joint: ST/NS 19/22
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 126,00
R$ 126,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 126,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
R$ 126,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Materiais
colorless tube
glass tube
Junta
joint: ST/NS19/22
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A871922
Descrição geral
Angled at 75° to avoid desiccant contact with reactions.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)