Documentos Principais
SYNA871420
Synthware 75 degree angled drying tube
joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
Synthware A871420, glass drying tube, Drying tube 95° bent
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 116,00
R$ 116,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 116,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
R$ 116,00
Check Cart for Availability
Materiais
colorless tube
glass tube
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A871420
Descrição geral
Angled at 75° to avoid desiccant contact with reactions.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)