Documentos Principais
SYNA831420
Synthware inlet adapter with fritted disc
joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
Synthware A831420, glass inlet adapter
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 122,00
R$ 122,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 122,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
R$ 122,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A831420
Categorias relacionadas
Descrição geral
With an extra coarse disc to prevent solid from being introduced into reaction system during liquid transfer.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)