Documentos Principais
SYNA342942
Synthware twin hose connecting adapter
joint: ST/NS 29/42
Sinônimo(s):
Synthware A342942, Adapter, twin connecting hose
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 106,00
R$ 106,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 106,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
R$ 106,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS29/42
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A342942
Categorias relacionadas
Descrição geral
Adapter has two hose connections 180° from one another to permit a flow of inert gas over the apparatus.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)