Documentos Principais
SYNA301922
Synthware vacuum or argon/nitrogen adapter with hose connection on top
joint: ST/NS 19/22
Sinônimo(s):
Synthware A301922, inert gas adapter, vacuum adapter
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 69,00
R$ 69,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 69,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
R$ 69,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS19/22
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A301922
Categorias relacionadas
Descrição geral
With hose connection on the top and male joint.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)