Documentos Principais
SYNA282924
Synthware anti-splash adapter
100 mL, top joint: ST/NS 29/42, bottom joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
Synthware A282924, rotary evaporator adapter
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 385,00
R$ 385,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 385,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
R$ 385,00
Check Cart for Availability
Junta
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top29/42
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A282924
capacidade
100 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
This design prevents possible contamination from rotary evaporator.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)