Documentos Principais
SYNA254024
Synthware enlarging adapter
top joint: ST/NS 40/50, bottom joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
Synthware A254024, glass connecting adapter
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 218,00
R$ 218,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 218,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
R$ 218,00
Check Cart for Availability
Junta
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top40/50
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A254024
Descrição geral
Synthware enlarging adapter is used for connecting dissimilar standard taper joint sizes. The top joint (40/50) is larger that the bottom joint (24/40).
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)