Documentos Principais
SYNA232414
Synthware anti-splash adapter with fritted disc
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
Synthware A232414, rotary evaporator bump trap
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 916,00
R$ 916,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 916,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
R$ 916,00
Check Cart for Availability
Junta
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A232414
capacidade
100 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
With extra coarse fritted disc sealed above lower inner joint. Frit reduces foam from being carryover.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)