SYNA111420
Synthware™ modified Claisen adapter
joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
Synthware A111420, distilling adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A111420
Descrição geral
Three-inlet type for multiple entries into a single neck flask. One side joint is at a 45° angle.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)