Key Documents
SPC00036
Sigma-Aldrich
3,3-Difluorocyclobutanamine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H7F2N
Número CAS:
Peso molecular:
107.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Informações legais
Product of SpiroChem.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)