Documentos Principais
SPC00024
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)azetidine-1-carboxylate
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
cadeia de caracteres SMILES
OCC1CN(C(OC(C)(C)C)=O)C1
InChI
1S/C9H17NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-4-7(5-10)6-11/h7,11H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
HXRDRJKAEYHOBB-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Product of SpiroChem
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)