Documentos Principais
SM6050205
Sigma-Aldrich
SmartPor, alumina membrane
thickness 50 μm, pore diameter 60 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 5 pieces
Selecione um tamanho
5 EA
R$ 5.307,00
R$ 5.307,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 EA
R$ 5.307,00
About This Item
Fórmula linear:
Al
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 5.307,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Materiais
alumina membrane
descrição
Pore geometry: trigonal arrangement
embalagem
pkg of 5 pieces
tamanho
20 mm × 20 mm
espessura
50 μm
tamanho de poro
125 nm (interpore distance)
60 nm pore diameter
compatibilidade
(Pore geometry: trigonal arrangement)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)