Documentos Principais
SM4050105
Sigma-Aldrich
SmartPor, alumina membrane
thickness 50 μm, pore diameter 40 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 5 pieces
About This Item
Fórmula linear:
Al
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
alumina membrane
descrição
Pore geometry: trigonal arrangement
embalagem
pkg of 5 pieces
tamanho
10 mm × 10 mm
espessura
50 μm
tamanho de poro
125 nm (interpore distance)
40 nm pore diameter
compatibilidade
(Pore geometry: trigonal arrangement)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)