Documentos Principais
SLWSSV104
Pyrex® Stopcocks, high vacuum
straight key bore, bore 4 mm , key
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware SSV104
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fabricante/nome comercial
SSV104
SciLabware
furo
4 mm , key
espessura do braço lateral × D.E.
1.5 mm × 10 mm
Descrição geral
  • These stopcocks are specially designed and carefully manufactured for high vacuum applications
  • Each stopcock tested for high vacuum performance.
  • Borosilicate glass construction
  • Keys and barrels are precision ground together in matched pairs for optimum performance
  • Each key and barrel are numbered to ensure they are always paired together
  • All side-arms are 100mm in length
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)