Documentos Principais
SLWSST104
Pyrex® Stopcocks, plain arms
straight key bore, PTFE key, bore 4 mm , key
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware SST104
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PTFE key
fabricante/nome comercial
SST104
SciLabware
furo
4 mm , key
espessura do braço lateral × D.E.
1.0 mm × 10 mm
diâmetro da torneira
14.5 mm
diâmetro do topo
14 mm
Descrição geral
  • Manufactured from borosilicate glass with PTFE keys for highest resistance to chemical attack
  • Barrels are highly polished and the keys are self lubricating, avoiding the need for stopcock grease
  • Keys are fully interchangeable and supplied complete with plastic screw thread retaining device
  • Made to a taper of 1:10 giving a combination of performance and ease of operation
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)